Läs mer
Dimethyl Malonate-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Malonate-d2 |
| CAS | 36647-07-1 |
| Molekylformel | C5H6D2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,2-Dideuteriomalonic Acid Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3/i3D2 |
| LEDER | COC(C([2H])([2H])C(OC)=O)=O |
| IUPAC-namn | dimethyl malonate-d2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vikt | 134.05 |