Läs mer
Dimethyl Malonate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15886270
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886270 100 mL 100ml
15818460 500 mL 500ml
15828460 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15886270 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8008990100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-59-8
Specifikationer
Smältpunkt -61.9°C
Densitet 1.15 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 181°C to 183°C/1013 hPa
Molekylformel CH2(COOCH3)2
MDL-nummer MFCD00008460
Kvantitet 100 mL
Synonym Dimethyl malonate, Malonic acid dimethyl ester, Dimethyl malonate
Molekylvikt (g/mol) 132.11