Läs mer
Dimetylmalonat, TRC
Produktkod. 30372429
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30372429 10 g
1 options
Produktkod. 30372429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47459010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonic acid dimethyl ester
CAS 108-59-8
Molekylformel C5 H8 O4
Kvantitet 10 g
Synonym Malonic acid-dimethyl ester, Propanedioic acid, 1,3-dimethyl ester (ACI), Malonic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Propanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Dimethyl 1,3-propanedioate, Dimethyl malonate, Dimethyl propanedioate, Methyl malonate, NSC 620046
InChI formel InChI=1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
LEDER COC(=O)CC(=O)OC
IUPAC-namn dimetylpropanedioat
Molekylvikt (g/mol) 132.11
Formel vikt 132.0423