Läs mer
Dimethyl Mesaconate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Mesaconate |
| CAS | 617-53-8 |
| Molekylformel | C7 H10 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2E)-2-Methyl-2-butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-2-Methyl-2-butenedioic Acid Dimethyl Ester, Mesaconic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Methylfumarate, NSC 226153 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h4H,1-3H3/b5-4+ |
| LEDER | COC(=O)\C=C(/C)\C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl (E)-2-methylbut-2-enedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.152 |
| Formel vikt | 158.058 |