Läs mer
Dimethyl methoxymethylenemalonate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11490258
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490258 10 g 10g
11400268 50 g 50g
11410268 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23803.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22398-14-7
Molekylformel C7H10O5
Molekylvikt (g/mol) 174.152
MDL-nummer MFCD00038225
InChI-nyckel RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
PubChem CID 90770
IUPAC-namn dimethyl 2-(methoxymethylidene)propanedioate
LEDER COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl methoxymethylenemalonate
Smältpunkt 41°C to 45°C
Kokpunkt 97°C to 99°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 158°C (316°F)
Odör Ester-like
Kvantitet 10 g
Formel vikt 174.16
Procent renhet ≥98%