Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl methoxymethylenemalonate |
| Namnnotering | 98+% |
| Smältpunkt | 40°C to 44°C |
| Färg | White |
| Kokpunkt | 98°C (0.5 mmHg) |
| Flampunkt | 158°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3OCH=C(COOCH3)2 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dimethyl methoxymethylenemalonate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.