Läs mer
Dimethyl methoxymethylenemalonate, 98+%
Produktkod. 10511131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10511131 250 g Glass bottle 250g
10023270 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10511131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269562500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 22398-14-7 | C7H10O5 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 22398-14-7
Molekylformel C7H10O5
Molekylvikt (g/mol) 174.16
MDL-nummer MFCD00038225
InChI-nyckel RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
PubChem CID 90770
IUPAC-namn dimethyl 2-(methoxymethylidene)propanedioate
LEDER COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Dimethyl methoxymethylenemalonate
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 40°C to 44°C
Färg White
Kokpunkt 98°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 158°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3OCH=C(COOCH3)2
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Solubility in water: may hydrolyse. Other solubilities: soluble in methanol 1260g/L (20 c)
Formel vikt 174.16
Procent renhet 98+%
Fysisk form Crystalline Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl methoxymethylenemalonate
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.