Läs mer
Dimethyl N,N-Diisopropylphosphoramidite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl N,N-Diisopropylphosphoramidite |
| CAS | 122194-07-4 |
| Molekylformel | C8 H20 N O2 P |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20NO2P/c1-7(2)9(8(3)4)12(10-5)11-6/h7-8H,1-6H3 |
| LEDER | COP(OC)N(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | N-dimethoxyphosphanyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.22 |
| Formel vikt | 193.1232 |