Läs mer
Dimetylnaftalen-2,6-dikarboxylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338636
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338636 5 g 5g
11348636 25 g 25g
11358636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17689.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 840-65-3 | C14H12O4 | 244.246 g/mol
Dimetylnaftalen-2,6-dikarboxylat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dimetylnaftalen-2,6-dikarboxylat används som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet
Löslig i varm toluen (mycket svag grumlighet). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 840-65-3
Molekylformel C14H12O4
Molekylvikt (g/mol) 244.246
MDL-nummer MFCD00004100
InChI-nyckel GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate, 2,6-dicarbomethoxynaphthalene, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester, unii-x4q5t8rs0g, dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid dimethyl ester, x4q5t8rs0g, 2,6-naphthalene dicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylnaphthalene-2,6-dicarboxylate, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl ester
PubChem CID 61225
IUPAC-namn dimetylnaftalen-2,6-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl naphthalene-2,6-dicarboxylate
Smältpunkt 187°C to 193°C
Flampunkt 232°C (449°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 987259
Löslighetsinformation Soluble in hot toluene (very faint turbidity). Insoluble in water.
Formel vikt 244.25
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.