Läs mer
Dimetyloxalat, 99 %
Produktkod. 11478286
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478286 100 g 100g
11488286 500 g 500g
11498286 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15359.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 553-90-2 | C4H6O4 | 118,09 g/mol
Dimetyloxalat används som ett alternativt bränsle i bränslecellen för direktoxidation. Det är involverat i den katalytiska hydrogeneringen med hjälp av Cu/SiO 2 för att framställa etylenglykol. Det används också i den selektiva gasfashydreringen som katalyseras av Ag/SiO 2 för att få motsvarande alkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetyloxalat används som ett alternativt bränsle i bränslecellen för direktoxidation. Det är involverat i den katalytiska hydrogeneringen med hjälp av Cu/SiO 2 för att framställa etylenglykol. Det används också i den selektiva gasfashydreringen som katalyseras av Ag/SiO 2 för att få motsvarande alkohol.
Löslighet
Löslig i etanol. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-90-2
Molekylformel C4H6O4
Molekylvikt (g/mol) 118.09
MDL-nummer MFCD00008442
InChI-nyckel LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxalate, ethanedioic acid, dimethyl ester, oxalic acid dimethyl ester, dimethyloxalate, oxalic acid, dimethyl ester, dimethyl ethanedioate, unii-iq3q79344s, ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester, dimethyl ethane-1,2-dioate, dimethyl ester of oxalic acid
PubChem CID 11120
ChEBI CHEBI:6859
IUPAC-namn dimetyloxalat
LEDER COC(=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl oxalate
Smältpunkt 50 °C till 54 °C
Densitet 1.148
Kokpunkt 162 °C till 163 °C
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1071744
Merck Index 14,6106
Löslighetsinformation Löslig i etanol. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 118.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.