Läs mer
Dimetyloxalat, 99 %
Beskrivning
Dimetyloxalat används som ett alternativt bränsle i bränslecellen för direktoxidation. Det är involverat i den katalytiska hydrogeneringen med hjälp av Cu/SiO 2 för att framställa etylenglykol. Det används också i den selektiva gasfashydreringen som katalyseras av Ag/SiO 2 för att få motsvarande alkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dimetyloxalat används som ett alternativt bränsle i bränslecellen för direktoxidation. Det är involverat i den katalytiska hydrogeneringen med hjälp av Cu/SiO 2 för att framställa etylenglykol. Det används också i den selektiva gasfashydreringen som katalyseras av Ag/SiO 2 för att få motsvarande alkohol.
Löslighet
Löslig i etanol. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl oxalate |
| Smältpunkt | 50 °C till 54 °C |
| Densitet | 1.148 |
| Kokpunkt | 162 °C till 163 °C |
| Flampunkt | 75 °C (167 °F) |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1071744 |
| Merck Index | 14,6106 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol. Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 118.09 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.