Läs mer
Dimetyloxalat, 99 %
Produktkod. 10406820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10406820 500 g Plastflaska 500g
10347670 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10406820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159275000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 553-90-2 | C4H6O4 | 118,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-90-2
Molekylformel C4H6O4
Molekylvikt (g/mol) 118.09
MDL-nummer MFCD00008442
InChI-nyckel LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxalate, ethanedioic acid, dimethyl ester, oxalic acid dimethyl ester, dimethyloxalate, oxalic acid, dimethyl ester, dimethyl ethanedioate, unii-iq3q79344s, ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester, dimethyl ethane-1,2-dioate, dimethyl ester of oxalic acid
PubChem CID 11120
ChEBI CHEBI:6859
IUPAC-namn dimetyloxalat
LEDER COC(=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl oxalate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 51 °C till 55 °C
Färg Färglös till Vit
Densitet 1.1400g/mL, 1.14
Kokpunkt 163 °C
Flampunkt 75 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3O2CCO2CH3
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, 534
Merck Index 15, 6179
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 60 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i etanol, eter, aceton, kloroform
Formel vikt 118.09
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.