Läs mer
Dimetyloxalat, TRC
Produktkod. 30382289
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30382289 50 g
1 options
Produktkod. 30382289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47634550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid methyl ester
CAS 553-90-2
Molekylformel C4 H6 O4
Kvantitet 50 g
Synonym Oxalic acid, bis-methyl ester, Ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester (ACI), Ethanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Oxalic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Dimethyl oxalate, Methyl oxalate, NSC 9374
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
LEDER COC(=O)C(=O)OC
IUPAC-namn Dimetyloxalat
Molekylvikt (g/mol) 118.09
Formel vikt 118.0266