missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethyl Perfluoro-1,10-decanedicarboxylate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Perfluoro-1,10-decanedicarboxylate |
| CAS | 84750-88-9 |
| Molekylformel | C14H6O4F20 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,12-Dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-eicosafluorododecanedioate, Dimethyl Perfluorododecanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H6F20O4/c1-37-3(35)5(15,16)7(19,20)9(23,24)11(27,28)13(31,32)14(33,34)12(29,30)10(25,26)8(21,22)6(17,18)4(36)38-2/h1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(=O)OC)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
| IUPAC-namn | dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorododecanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 618.16 |
| Formel vikt | 617.9947 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?