missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimethyl Perfluoro-1,10-decanedicarboxylate (~90%), TRC

Produktkod. 30374226
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374226 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374226 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethyl Perfluoro-1,10-decanedicarboxylate
CAS 84750-88-9
Molekylformel C14H6O4F20
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,12-Dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-eicosafluorododecanedioate, Dimethyl Perfluorododecanedioate
InChI formel InChI=1S/C14H6F20O4/c1-37-3(35)5(15,16)7(19,20)9(23,24)11(27,28)13(31,32)14(33,34)12(29,30)10(25,26)8(21,22)6(17,18)4(36)38-2/h1-2H3
LEDER COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(=O)OC)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
IUPAC-namn dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorododecanedioate
Molekylvikt (g/mol) 618.16
Formel vikt 617.9947
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.