Läs mer
Dimethyl(phenyl)silane, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl(phenyl)silane |
| CAS | 766-77-8 |
| Molekylformel | C8H12Si |
| MDL-nummer | MFCD00008257 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | C[SiH](C)C1=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.27 |
| Procent renhet | 98% |