Läs mer
Dimethyl Phenylbutanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Phenylbutanol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-10(13)9-12(2,3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,13H,9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 178.1358 |