Läs mer
Dimethyl phenylphosphonite, 98%
Produktkod. 11477866
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477866 25 g 25g
11384479 1 g 1g
11467866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14006.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2946-61-4 | C8H11O2P | 170.15 g/mol
Dimetylfenylfosfonit används vid framställning av fenylfosfonsyradimetylester. Det används som en prekursor för framställning av dinitrosyltris(dimetylfenylfosfonit)mangan(I)tetrafluorborat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylfenylfosfonit används vid framställning av fenylfosfonsyradimetylester. Det används som en prekursor för framställning av dinitrosyltris(dimetylfenylfosfonit)mangan(I)tetrafluorborat.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2946-61-4
Molekylformel C8H11O2P
Molekylvikt (g/mol) 170.15
MDL-nummer MFCD00008352
InChI-nyckel LMZLQYYLELWCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl phenylphosphonite, dimethoxyphenylphosphine, phenyldimethoxyphosphine, dimethylphenylphosphonite, phosphorus, dimethoxy phenyl, phosphonous acid, phenyl-, dimethyl ester, phenylphosphonous acid dimethyl ester, acmc-20al6n, php ome 2, dimethoxy phenyl phosphane
PubChem CID 76277
IUPAC-namn dimetoxi(fenyl)fosfan
LEDER COP(OC)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl phenylphosphonite
Densitet 1.072
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 25 g
Beilstein 1073018
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formel vikt 170.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.