missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethyl Phosphate-13C2 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dimethyl Phosphate 13C2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7O4P.Na/c1-5-7(3,4)6-2;/h1-2H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| Formel vikt | 150 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?