Läs mer
Dimetylfosfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10490731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10490731 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10490731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325130010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 813-78-5 | C2H7O4P | 126,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material Dimethyl phosphate
Namnnotering 98%
CAS 813-78-5
Färg Brun eller färglös till gul
Densitet 1.3230g/mL, 1.323
Kokpunkt 174 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C2H7O4P
Brytningsindex 1,4080 till 1,41
MDL-nummer MFCD00014887
Kvantitet 1 g
Beilstein 01,III,1205
Synonym dimethyl phosphate, dimethylphosphate, phosphoric acid, dimethyl ester, o,o-dimethyl phosphate, unii-hi4k2c9uei, methyl phosphate meo 2 ho po, o,o-dimethyl hydrogen phosphate, hi4k2c9uei, dimethoxyphosphinic acid, dimethyl acid phosphate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: mycket löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, aceton
InChI-nyckel KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
LEDER COP(=O)(O)OC
IUPAC-namn dimetylvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 126.02
PubChem CID 13134
Formel vikt 126.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Mention de danger
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, dimethyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.