Läs mer
Dimethyl Phosphate-d6 (Major) Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30378053
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30378053 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30378053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47760250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Phosphate-d6 (Major) Sodium salt
CAS 157487-94-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H13 N O2 . H Cl
Kvantitet 50 mg
Synonym Phosphoric Acid Dimethyl Ester-d6 Sodium Salt, Dimethyl-d6 Monosodium Phosphate, Dimethyl-d6 Sodium Phosphate, Monosodium Dimethyl-d6 Phosphate, Sodium Dimethyl-d6 Phosphate
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,11H2,(H,12,13);1H
LEDER Cl.NCCCc1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 3-(3-aminopropyl)benzoic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 215.677
Formel vikt 215.071