Läs mer
Dimethyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4) |
| Formel vikt | 126.0082 |
| Procent renhet | >95% |