Läs mer
Dimethyl Phthalate-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Phthalate-13C2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1 |
| Formel vikt | 196.0646 |