Läs mer
Dimethyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-methyl ester D4 |
| CAS | 93951-89-4 |
| Molekylformel | C10 2H4 H6 O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), Phthalic acid dimethyl ester D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC)c(C(=O)OC)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | dimethyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.21 |
| Formel vikt | 198.083 g/mol |
| Visa mer |