Läs mer
Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4, TRC
Produktkod. 30378464
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30378464 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30378464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48017825MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-methyl ester D4
CAS 93951-89-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 2H4 H6 O4
Kvantitet 25 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), 1,2-Dimethyl 1,2-benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylate, Phthalic acid-d4 dimethyl ester, Phthalic acid dimethyl ester-d4, Phthalic acid dimethyl ester D4 (phenyl-3,4,5,6-D4), Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic acid, bis-methyl ester D4, Phthalic Acid, Dimethyl Ester D4 (phenyl D4)
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(C(=O)OC)c1[2H]
IUPAC-namn dimethyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 198.21
Formel vikt 198.083