Läs mer
Dimetylftalat 5000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319667
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30319667 1 mL
1 options
Produktkod. 30319667 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011090ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-methyl ester
CAS 131-11-3
Molekylformel C10 H10 O4
Kvantitet 1 mL
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), Avolin, DMF (insect repellent), DMP, Dimethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Dimethyl o-phthalate, Dimethyl phthalate, Fermine, Metox 50, Mipax, NSC 15398, NTM, Palatinol M, Repeftal, Solvanom, Solvarone, Unimoll DM
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
IUPAC-namn dimetylbensen-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Formel vikt 194,0579 g/mol