Läs mer
Dimetylftalat, 99 %
Produktkod. 11374479
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374479 250 g 250g
11412387 500 g 500g
11422387 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14253.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 131-11-3 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
Dimetylftalat används som mjukgörare, lösningsmedel, gummibeläggningsmedel, formpulver, efterbehandlingsmedel och mellanprodukt. Vidare används det i fasta raketdrivmedel, säkerhetsglas, lackbeläggningar, lim och tätningsmedel, toner och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dimetylftalat används som mjukgörare, lösningsmedel, gummibeläggningsmedel, formpulver, efterbehandlingsmedel och mellanprodukt. Vidare används det i fasta raketdrivmedel, säkerhetsglas, lackbeläggningar, lim och tätningsmedel, toner och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med alkohol, etanol, eter, bensen, kloroform, estrar, ketoner, organiska lösningsmedel och klorerade kolväten. Något blandbar med koltetraklorid. Oblandbar med vatten, petroleumeter och paraffinkolväten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-11-3
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00008425
InChI-nyckel NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
PubChem CID 8554
ChEBI CHEBI:4609
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl phthalate
Smältpunkt ∼5 °C
Densitet 1.19
Kokpunkt 283 °C till 284 °C
Flampunkt 146 °C (294 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 250 g
Beilstein 1911460
Merck Index 14,3255
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, etanol, eter, bensen, kloroform, ester, ketoner, organiska lösningsmedel och klorerade kolväten. Lätt blandig med koltetraklorid. Oblandbar med vatten, petroleumeter och paraffinkolväten.
IUPAC-namn 1,2-dimetylbensen-1,2-dikarboxylat
Formel vikt 194.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.