Läs mer
Dimetylftalat, 99 %
Beskrivning
Dimetylftalat används som mjukgörare, lösningsmedel, gummibeläggningsmedel, formpulver, efterbehandlingsmedel och mellanprodukt. Vidare används det i fasta raketdrivmedel, säkerhetsglas, lackbeläggningar, lim och tätningsmedel, toner och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dimetylftalat används som mjukgörare, lösningsmedel, gummibeläggningsmedel, formpulver, efterbehandlingsmedel och mellanprodukt. Vidare används det i fasta raketdrivmedel, säkerhetsglas, lackbeläggningar, lim och tätningsmedel, toner och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med alkohol, etanol, eter, bensen, kloroform, estrar, ketoner, organiska lösningsmedel och klorerade kolväten. Något blandbar med koltetraklorid. Oblandbar med vatten, petroleumeter och paraffinkolväten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl phthalate |
| Smältpunkt | ∼5 °C |
| Densitet | 1.19 |
| Kokpunkt | 283 °C till 284 °C |
| Flampunkt | 146 °C (294 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Brytningsindex | 1.515 |
| Kvantitet | 2500 g |
| Beilstein | 1911460 |
| Merck Index | 14,3255 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.