Läs mer
Dimethyl Phthalate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10364980 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10364980 500 mL 500ml
11418213 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10364980 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/4050/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 131-11-3
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00008425
InChI-nyckel NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
PubChem CID 8554
ChEBI CHEBI:4609
IUPAC-namn dimethyl benzene-1,2-dicarboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Specifikationer
Smältpunkt 2°C
Färg Colorless
Kokpunkt 282°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 6.69
Formel vikt 194.19g/mol
Fysisk form Liquid