Läs mer
Dimethyl Phthalate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15888460
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888460 2.5 L 2.5 L
15868460 100 mL 100ml
15878460 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15888460 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8009182500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-11-3
Specifikationer
Smältpunkt 6°C
Densitet 1.19 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 283°C/1013 hPa
Molekylformel C6H4-1,2-(COOCH3)2
MDL-nummer MFCD00008425
Kvantitet 2.5 L
Synonym Dimethyl phthalate, Phthalic acid dimethyl ester, Dimethyl phthalate
Molekylvikt (g/mol) 194.18