Läs mer
Dimetylftalat, TRC
Produktkod. 30135696
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135696 100 g
17988124 10 g
17968424 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135696 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD477975100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-11-3
Molekylformel C10 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), 1,2-Dimethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Avolin, DMF (insect repellent), DMP, Dimethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Dimethyl o-phthalate, Dimethyl phthalate, Fermine, Metox 50, Mipax, NSC 15398, NTM, Palatinol M, Repeftal, Solvanom, Solvarone, Unimoll DM
IUPAC-namn dimetylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-methyl ester
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Formel vikt 194.0579