Läs mer
Dimethyl pimelate, 98+%
Produktkod. 11449507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449507 5 g 5g
11459507 25 g 25g
11469507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22026.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1732-08-7 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Dimetylpimelat användes som intern standard vid analys av ftalater, sebacater, epoxiderad sojabönolja (ESBO) och polyadipater efter transesterifiering till etylestrarna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dimetylpimelat användes som intern standard vid
analys av ftalater, sebacater, epoxiderad sojabönolja (ESBO) och polyadipater efter transesterifiering till etylestrarna.
Löslighet
Löslig i etanol, bensen, eter. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1732-08-7
Molekylformel C9H16O4
Molekylvikt (g/mol) 188.22
MDL-nummer MFCD00008470
InChI-nyckel SHWINQXIGSEZAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl pimelate, heptanedioic acid, dimethyl ester, pimelic acid dimethyl ester, pimelic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,7-heptanedioate, 1,7-dimethyl heptanedioate, heptanedioic acid, 1,7-dimethyl ester, unii-ge1pf3049f, heptanedioic acid dimethyl ester, 1ov5vo1
PubChem CID 74416
IUPAC-namn dimetylheptandioat
LEDER COC(=O)CCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl pimelate
Densitet 1.041
Kokpunkt 121°C to 122°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Mild
Linjär formel CH3O2C(CH2)5CO2CH3
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 5 g
Beilstein 1777309
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,benzene,ether. Slightly soluble in water.
Formel vikt 188.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.