Läs mer
dimetylpimelimidat dihydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476722 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476722 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11476722 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02150945.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 SEK
    654.32 SEK / 250mg
    Save 32.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Används vid tvärbindning, proteininteraktion och proteinmodifiering. dimetylpimelimidat dihydroklorid, MP Biomedicals är ett bifunktionellt tvärbindningsreagens som används i peptidforskning.
Dimetylpimelimidatdihydroklorid har också använts för att utveckla en teknik för att isolera Enterocytozoon bieneusi-sporer direkt från mänskliga avföringsprover med hög renhetsgrad, vilket öppnar upp för nya tillvägagångssätt för att studera denna parasit.
Specifikationer
CAS 58537-94-3
Smältpunkt 122 °C (dekomposition) (litteratur)
Molekylformel C9H18N2O2
MDL-nummer MFCD00038942
Kvantitet 250 mg
Synonym dimethyl pimelimidate dihydrochloride, pimelimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, acmc-209tih, dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride, dimethyl pimelinediimidate dihydro-chloride, dimethyl heptanebis imidate dihydrochloride, dimethyl pimelimidate dihydrochloride, powder, dimethyl pimelinediimidate paragraph signthornnieani, dimethyl pimelimidate dihydrochloride at
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10 mg/ml, klar) och metanol.
InChI-nyckel LRPQMNYCTSPGCX-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=N)CCCCCC(=N)OC
IUPAC-namn 1,7-dimetylheptandiimidat
Molekylvikt (g/mol) 186.26
PubChem CID 11402688
Formel vikt 259.2
Fysisk form Kristallint pulver