Läs mer
Dimetylpimelimidat dihydroklorid MP Biomedicals
Produktkod. 11486722 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486722 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11486722 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215094501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 SEK
    1343.70 SEK / 1g
    Save 71.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride
CAS 58537-94-3
Molekylformel C9H18N2O2
MDL-nummer MFCD00038942
Kvantitet 1 g
Synonym dimethyl pimelimidate dihydrochloride, pimelimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, acmc-209tih, dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride, dimethyl pimelinediimidate dihydro-chloride, dimethyl heptanebis imidate dihydrochloride, dimethyl pimelimidate dihydrochloride, powder, dimethyl pimelinediimidate paragraph signthornnieani, dimethyl pimelimidate dihydrochloride at
InChI-nyckel LRPQMNYCTSPGCX-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=N)CCCCCC(=N)OC
IUPAC-namn 1,7-dimetylheptandiimidat
Molekylvikt (g/mol) 186.26
PubChem CID 11402688
Formel vikt 259.2
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P232-Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P422-Förvara innehållet i .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride