Läs mer
Dimetylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2,3-dikarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10776915
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10776915 5 g 5g
10074992 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10776915 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00792DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5825-71-8
Molekylformel C11H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 234.211
MDL-nummer MFCD06411548
InChI-nyckel NZJIUQJPKXRRHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, dimethylpyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylicacid, 2,3-dimethyl ester, methyl 3-methoxycarbonyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylate
PubChem CID 2794621
IUPAC-namn dimetylpyrazolo[l,5-a]pyridin-2,3-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2, 3-dicarboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 234.21
Procent renhet 97%