Läs mer
Dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate, 95%
Product Code. 15462369
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15462369 25 g 25g
15452369 5 g 5g
15472369 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15462369 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64939.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 605-38-9 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 605-38-9
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.17
MDL-nummer MFCD00186549
InChI-nyckel YLGIBCYHQZTFQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl quinolinate, dimethyl 2,3-pyridinedicarboxylate, 2,3-bis methoxycarbonyl pyridine, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, methylquinolinic acid, 2,3-dimethyl ester, 2,3-dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate, pyridine-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester, mqdme, 2,3-dimethyl methylquinolinate
PubChem CID 69058
IUPAC-namn dimetylpyridin-2,3-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=CN=C1C(=O)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate
Smältpunkt 53°C to 58°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 159846
Formel vikt 195.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.