Läs mer
Dimetylpyridin-2,5-dikarboxylat, 97 %
Produktkod. 11483477
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483477 100 g 100g
11463477 5 g 5g
11473477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17250.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Add to basket
CAS: 881-86-7 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol
Det är mellanprodukten i syntesen av potenta antitumörmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är mellanprodukten i syntesen av
potenta antitumörmedel.
Löslighet
Löslig i diklormetan och etylacetat. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 881-86-7
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.174
MDL-nummer MFCD00034767
InChI-nyckel TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate, 2,5-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylpyridine-2,5-dicarboxylate, 2,5-dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate, dimethyl isocinchomeronate, pyridine-2,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate, acmc-1bkgx, maybridge1_006391, methyl 6-methoxycarbonylnicotinate
PubChem CID 234911
IUPAC-namn dimetylpyridin-2,5-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(=O)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate
Smältpunkt 160 °C till 163 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 172251
Löslighetsinformation Löslig i diklormetan och etylacetat. Olöslig i vatten.
Formel vikt 195.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.