Läs mer
Dimetylpyridin-2,6-dikarboxylat, 98 %
Produktkod. 15404957
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404957 10 g 10g
15414957 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32251.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 5453-67-8 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol
Åtta makrocykliska bisamider och tetramider har syntetiserats genom reaktion av dimetylpyridin-2,6-dikarboxylat 1 medα ,ω -diaminoetrar i metanol som lösningsmedel. Silver(I)-koordinationspolymer och niokoordinerat kadmium(II)-komplex med dimetylpyridin-2,6-dikarboxylat med stöd av fasta tillstånd och elektrokemiska studier
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Åtta makrocykliska bisamider och tetramider har syntetiserats genom reaktion av dimetylpyridin-2,6-dikarboxylat 1 medα ,ω-diaminoetrar i metanol som lösningsmedel. Silver(I)-koordinationspolymer och niokoordinerat kadmium(II)-komplex med dimetylpyridin-2,6-dikarboxylat understödd av fasta tillstånd och elektrokemiska studier
Löslighet
Lösligt i vatten (°14 g/L) (25 C). Lösligt i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5453-67-8
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.174
MDL-nummer MFCD00134493
InChI-nyckel SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
PubChem CID 79549
IUPAC-namn dimetylpyridin-2,6-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
Smältpunkt 119 °C till 122 °C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (14 g/L) (25 °C). Löslig i kloroform.
Formel vikt 195.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.