Läs mer
Dimethyl (S)-(-)-malate, 98%
Produktkod. 11905091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11905091 5 g Glass bottle 5g
11925091 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11905091 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443240050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 617-55-0 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-55-0
Molekylformel C6H10O5
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00066215
InChI-nyckel YSEKNCXYRGKTBJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-dimethyl 2-hydroxysuccinate, dimethyl s---malate, dimethyl l-malate, l---malic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2s-2-hydroxybutanedioate, butanedioic acid, hydroxy-, dimethyl ester, 2s, dimethyl l---malate, pubchem6778, di-methyl s-malate, dimethyl s--malate
PubChem CID 10285815
IUPAC-namn dimethyl (2S)-2-hydroxybutanedioate
LEDER COC(=O)CC(O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl (S)-(-)-malate
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Kokpunkt 91.0°C to 93.0°C (1.0 Torr)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel H3COOCCH(OH)CH2COOCH3
Brytningsindex 1.4366
Kvantitet 5 g
Specifik rotation − 6.70
Löslighetsinformation Solubility in water: in water:(20 °C) insoluble.
Formel vikt 162.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl (S)-(-)-malate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.