Läs mer
Dimetylsebacat, 97 %
Produktkod. 11322787
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322787 500 g 500g
11312787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15805.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-79-6 | C12H22O4 | 230,304 g/mol
Polytetrametylensebacat framställdes från dimetylsebacat. Dimetylsebacat användes i biosyntesen av oligomera sebacater som smörjmedel. Dimetylsebacat var ett lämpligt utgångsmaterial för cyklisering av N-succinylglycindimetylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Polytetrametylensebacat framställdes från dimetylsebacat. Dimetylsebacat användes i biosyntesen av oligomera sebacater som smörjmedel. Dimetylsebacat var ett lämpligt utgångsmaterial för cyklisering av N-succinylglycindimetylester.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-79-6
Molekylformel C12H22O4
Molekylvikt (g/mol) 230.304
MDL-nummer MFCD00008472
InChI-nyckel ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sebacate, methyl sebacate, decanedioic acid, dimethyl ester, sebacic acid dimethyl ester, sebacic acid, dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dicarboxylate, 1,10-dimethyl decanedioate, decanedioic acid dimethyl ester, decanedioic acid, 1,10-dimethyl ester, dimethyl decane-1,10-dioate
PubChem CID 7829
IUPAC-namn dimetyldekandioat
LEDER COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sebacate
Smältpunkt 25°C to 28°C
Densitet 0.988
Kokpunkt 287°C to 289°C
Flampunkt 145°C (293°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1785523
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 230.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.