Läs mer
Dimethyl selenide
Produktkod. 11374789
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374789 25 g 25g
11356319 1 g 1g
11364789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 068116.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 593-79-3 | C2H6Se | 109.041 g/mol
Används som primär och sekundär intermediär och används även i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-79-3
Molekylformel C2H6Se
Molekylvikt (g/mol) 109.041
MDL-nummer MFCD00014848
InChI-nyckel RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylselenide, dimethylselenium, dimethyl selenide, methyl selenide, methyl selenium, methane, selenobis, selenium dimethyl, selenide, dimethyl, ch3 2se, unii-yk0r6jkt6h
PubChem CID 11648
ChEBI CHEBI:4610
IUPAC-namn metylselanylmetan
LEDER C[Se]C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl selenide
Färg Färglös
Densitet 1.41 g/mL
Kokpunkt 56°C to 58°C
Odör Unpleasant
Linjär formel (CH3)2Se
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3282
Beilstein 1696848
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Very soluble in ethyl ether and ethyl alcohol.
Formel vikt 109.03
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.