Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl suberate |
| Namnnotering | 99% |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Densitet | 1.01g/mL |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3O2C(CH2)6CO2CH3 |
| Brytningsindex | 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589nm) |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |