Läs mer
Dimetylsuberat, 99 %
Produktkod. 11495317
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495317 100 g 100g
11485317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22681.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1732-09-8 | C10H18O4 | 202,25 g/mol
Dimetylsuberat användes vid framställningen av [8-2H2]- och [7-2H2]oleater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dimetylsuberat användes vid framställning av
[8-2H2] och [7-2H2]oleater.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1732-09-8
Molekylformel C10H18O4
Molekylvikt (g/mol) 202.25
MDL-nummer MFCD00008471
InChI-nyckel LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl suberate, octanedioic acid, dimethyl ester, suberic acid, dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl ester, suberic acid dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl, 1,8-dimethyl octanedioate, octanedioic acid, 1,8-dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dioate
PubChem CID 15611
ChEBI CHEBI:81345
IUPAC-namn dimetyloktandioat
LEDER COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl suberate
Densitet 1.016
Kokpunkt 266°C to 268°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 100 g
Beilstein 1780054
Formel vikt 202.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.