Läs mer
Dimetylsuccinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444264
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
Produktkod. 11444264
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12565.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-65-0 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Dimetylsuccinat används som smakämne. Den har ett brett utbud av industriella applikationer såsom funktionella vätskor (öppna system), intermediärer, färgtillsatser och beläggningstillsatser, pigmentlösningsmedel, viskositetsjusterare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dimetylsuccinat används som smakämne. Den har ett brett utbud av industriella applikationer såsom funktionella vätskor (öppna system), intermediärer, färgtillsatser och beläggningstillsatser, pigmentlösningsmedel, viskositetsjusterare.
Löslighet
Lösligt i vatten. (122,9 g/L vid °20 C). löslig i aceton, etanol, mycket löslig i etyleter.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-65-0
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.142
MDL-nummer MFCD00008466
InChI-nyckel MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
PubChem CID 7820
IUPAC-namn dimetylbutandioat
LEDER COC(=O)CCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl succinate
Smältpunkt 18°C to 19°C
Densitet 1.119
Kokpunkt 196°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 1000 g
Beilstein 956776
Merck Index 14,8869
Löslighetsinformation Soluble in water. (122,9g/L at 20°C). soluble in acetone,ethanol,very soluble in ethyl ether.
Formel vikt 146.14
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.