Läs mer
Dimetylsuccinat, 99 %
Produktkod. 10193530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10193530 500 g Glasflaska 500g
10736551 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10193530 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150735000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-65-0 | C6H10O4 | 146,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-65-0
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.14
MDL-nummer MFCD00008466
InChI-nyckel MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
PubChem CID 7820
IUPAC-namn dimetylbutandioat
LEDER COC(=O)CCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl succinate
Namnnotering 99%
Aciditet 0,2 mg KOH/g max.
Smältpunkt 18,0 °C till 19,0 °C
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 200,0 °C
Flampunkt 85 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3O2CCH2CH2CO2CH3
Brytningsindex 1,4185 till 1,4205
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, 609
Merck Index 15, 8999
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 75 g/L (20 °C)
Formel vikt 146.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.