Läs mer
Dimethyl Succinate-d4, CDN
Produktkod. 30320359
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30320359 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320359 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND50681G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Succinate-d4
CAS 30994-23-1
Molekylformel C6 D4 H6 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Butanedioic-2,2,3,3-d4 acid, 1,4-dimethyl ester (ACI), 1,4-Dimethyl butanedioate-2,2,3,3-d4 (ACI), Butanedioic-d4 acid, dimethyl ester (9 CI), Succinic-d4 acid, dimethyl ester (7 CI, 8 CI), Butanedioic-2,2,3,3-d4 acid 1,4-dimethyl ester, Succinic-d4 acid dimethyl ester, Dimethyl Succinate-d4, Succinic acid dimethyl ester-D4 (succinic-D4)
InChI formel InChI=1 S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
LEDER [2 H]C([2 H])(C(=O)OC)C([2 H])([2 H])C(=O)OC
IUPAC-namn dimethyl 2,2,3,3-tetradeuteriobutanedioate
Molekylvikt (g/mol) 150.1659
Formel vikt 150.083 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity