Läs mer
Dimethyl Succinate-d4, TRC
Produktkod. 30376970
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30376970 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30376970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47281650MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Succinate-d4
CAS 30994-23-1
Molekylformel C6 D4 H6 O4
Kvantitet 50 mg
Synonym Butanedioic-2,2,3,3-d4 acid, 1,4-dimethyl ester (ACI), 1,4-Dimethyl butanedioate-2,2,3,3-d4 (ACI), Butanedioic-d4 acid, dimethyl ester (9CI), Succinic-d4 acid, dimethyl ester (7CI, 8CI), Butanedioic-2,2,3,3-d4 acid 1,4-dimethyl ester, Succinic-d4 acid dimethyl ester, Dimethyl Succinate-d4, Succinic acid dimethyl ester-D4 (succinic-D4)
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
LEDER [2H]C([2H])(C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC
IUPAC-namn dimethyl 2,2,3,3-tetradeuteriobutanedioate
Molekylvikt (g/mol) 150.1659
Formel vikt 150.083