Läs mer
Dimethyl Succinate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15810781
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15810781 1 L 1 L
15800781 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15810781 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201501000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-65-0
Spezifikation
Smältpunkt 18°C to 19°C
Densitet 1.12 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 196°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008466
Kvantitet 1 L
Synonym Dimethyl succinate, Succinic acid dimethyl ester, Dimethyl succinate
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Kvalitet Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.