Läs mer
Dimetylsuccinat, TRC
Produktkod. 30380968
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30380968 250 g
1 options
Produktkod. 30380968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD472815250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid dimethyl ester
CAS 106-65-0
Molekylformel C6 H10 O4
Kvantitet 250 g
Synonym Butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester (ACI), Butanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Succinic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), DBE 4, Dimethyl 1,4-butanedioate, Dimethyl butanedioate, Dimethyl succinate, Methyl succinate, NSC 52209, Provichem 2511, Proviron 2511ECO, Rhodiasolv RDEP, Succinic acid-dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER COC(=O)CCC(=O)OC
IUPAC-namn Dimetylbutanedioat
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Formel vikt 146.0579