Läs mer
Dimetylsulfat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10667953 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10667953 5 L Plastflaska 5 L
10355700 100 mL Plastflaska 100ml
10050870 1 L Plastflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10667953 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116820050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 77-78-1 | C2H6O4S | 126.126 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-78-1
MDL-nummer MFCD00008416
InChI-nyckel VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate
PubChem CID 6497
ChEBI CHEBI:59050
IUPAC-namn dimetylsulfat
LEDER COS(=O)(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfate
Smältpunkt -32.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.3300g/mL, 1.33
Kokpunkt 188.0°C
Flampunkt 83°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C2H6O4S
Linjär formel (CH3)2SO4
Brytningsindex 1.3860 to 1.3880
Kvantitet 5 L
Beilstein 01,283
Fieser 01,293; 04,188; 13,239
Merck Index 15,328
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.8g/100mL (18°C). Other solubilities: hydrolysis rapidly at 18°C or above in water,soluble in ehter,dioxane,acetone and aromatic,hydrocarbons,sparingly soluble in carbon disulfide and,aliphatic hydrocarbons
Molekylvikt (g/mol) 126.13
Viskositet 1.81 mPa.s (20°C)
Formel vikt 126.13
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.